1-Bromo-3-cloro-2-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
PC1928-100G PC1928-25G PC1928-5G
APOSPC1928-100GEA 49.3 EUR
APOSPC1928-100G APOSPC1928-25G APOSPC1928-5G
1-Bromo-3-cloro-2-fluorobenceno 98%
1-Bromo-3-cloro-2-fluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
MW: 209.44 g/mol
Pto. Ebullición: 88…92 °C/24mmHg
Pto. de fusión: 43 °C
Pto. de inflamación: 74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03412182
Núm. CAS: 144584-65-6