5-Cloro-2-fluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1930-25G PC1930-5G PC1930-100G PC1930-500G
APOSPC1930-25GEA 23.2 EUR
APOSPC1930-25G APOSPC1930-5G APOSPC1930-100G APOSPC1930-500G
5-Cloro-2-fluorotolueno 99%
5-Cloro-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₆ClF
Pto. Ebullición: 156 °C
Densidad: 1,188 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018504
Núm. CAS: 452-66-4
EINECS: 207-204-0
UN: 1993
ADR: 3,III