4-Cloro-6-fluoro-2-(trifluorometil)quinolina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1930B-1G
PC1930B-250MG
PC1930B-5G
APOSPC1930B-1GEA
36.4
EUR
APOSPC1930B-1G
APOSPC1930B-250MG
APOSPC1930B-5G
4-Cloro-6-fluoro-2-(trifluorometil)quinolina 97%
4-Cloro-6-fluoro-2-(trifluorometil)quinolina
Formula:
C₁₀H₄ClF₄N Pto. de fusión: 78…81 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00276579 Núm. CAS: 59611-55-1 |