4-Cloro-3-(trifluorometil)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC1930L-100G
PC1930L-25G
PC1930L-5G
APOSPC1930L-100GEA
84.1
EUR
APOSPC1930L-100G
APOSPC1930L-25G
APOSPC1930L-5G
4-Cloro-3-(trifluorometil)fenol 98%
4-Cloro-3-(trifluorometil)fenol
Formula:
C₇H₄ClF₃O MW: 196.56 g/mol Pto. Ebullición: 120…122 °C/27mmHg Pto. de fusión: 42…46 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042525 Núm. CAS: 6294-93-5 UN: 3261 ADR: 8 III |