3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1931E-5G
APOSPC1931E-5GEA 29 EUR
APOSPC1931E-5G
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 95%
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197,541 g/mol
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153095
Núm. CAS: 76041-71-9