6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-Chloro-2-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
PC1931F-25G PC1931F-5G
APOSPC1931F-25GEA 452 EUR
APOSPC1931F-25G APOSPC1931F-5G
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Chloro-4-hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247,61 g/mol
Pto. de fusión: 280…289 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00276583
Núm. CAS: 18706-21-3