3-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-iodotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1931J-100G
PC1931J-25G
PC1931J-5G
APOSPC1931J-100GEA
198
EUR
APOSPC1931J-100G
APOSPC1931J-25G
APOSPC1931J-5G
3-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-iodotolueno 97%
3-Cloro-α-α-α-trifluoro-4-iodotolueno
Formula:
C₇H₃ClF₃I Pto. Ebullición: 58…60 °C/0,2mmHg Densidad: 1,9802 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042562 Núm. CAS: 141738-80-9 |