1-Cloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoetano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC1934-25G
PC1934-5G
PC1934-100G
APOSPC1934-25GEA
271
EUR
APOSPC1934-25G
APOSPC1934-5G
APOSPC1934-100G
1-Cloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoetano 97%
1-Cloro-1,1,2-trifluoro-2-iodoetano
Formula:
C₂HClF₃I Pto. Ebullición: 77 °C/630mmHg Densidad: 2,181 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042138 Núm. CAS: 354-26-7 EINECS: 206-553-6 |