3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1935-25G PC1935-5G PC1935-10G
APOSPC1935-25GEA 81.2 EUR
APOSPC1935-25G APOSPC1935-5G APOSPC1935-10G
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 97%
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formula: C₁₀H₉F₃O₂
Pto. de fusión: 84…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06823965
Núm. CAS: 94022-99-8
EINECS: 301-594-7