3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1936E-1G PC1936E-5G
APOSPC1936E-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1936E-1G APOSPC1936E-5G
3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97+%
3-Chloro-2-methoxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅ClF₃NO
Pto. Ebullición: 173…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153096
Núm. CAS: 175136-17-1