2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1938-1G PC1938-5G PC1938-10G PC1938-250MG
APOSPC1938-1GEA 24.8 EUR
APOSPC1938-1G APOSPC1938-5G APOSPC1938-10G APOSPC1938-250MG
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅ClF₃N
Pto. Ebullición: 91…93 °C/69mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052900
Núm. CAS: 22123-14-4