3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1939-1G PC1939-5G
APOSPC1939-1GEA 94.4 EUR
APOSPC1939-1G APOSPC1939-5G
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
3-Chloro-2-methyl-5-trifluoromethylpyridine
Formula: C₇H₅ClF₃N
Pto. Ebullición: 56…59 °C/15mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068123
Núm. CAS: 175277-30-2