4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1939G-1G PC1939G-5G
APOSPC1939G-1GEA 126 EUR
APOSPC1939G-1G APOSPC1939G-5G
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline 98%
4-Chloro-6-methyl-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₁H₇ClF₃N
MW: 245,630 g/mol
Pto. de fusión: 62…65 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153097
Núm. CAS: 1701-26-4