2-Cloro-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Cloro-4-nitro-2-(trifluorometil)benceno
PC1940-100G PC1940-25G PC1940-500G
APOSPC1940-100GEA 24.8 EUR
APOSPC1940-100G APOSPC1940-25G APOSPC1940-500G
2-Cloro-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno 98%
2-Cloro-α-α-α-trifluoro-5-nitrotolueno
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Pto. Ebullición: 102…103 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 22 °C
Densidad: 1,527 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007296
Núm. CAS: 777-37-7
EINECS: 212-287-1