Ácido 2-fluoro-4-metoxifenilborónico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1942-1G PC1942-5G
APOSPC1942-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1942-1G APOSPC1942-5G
Ácido 2-fluoro-4-metoxifenilborónico
Ácido 2-fluoro-4-metoxifenilborónico
Formula: C₇H₈BFO₃
Pto. de fusión: 117,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039323
Núm. CAS: 162101-31-7