Tetrabutilamonio fluoruro 1.0 M in THF
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Fluoruro de tetrabutilamonio
PC1945-1L
PC1945-250ML
APOSPC1945-1LEA
248
EUR
APOSPC1945-1L
APOSPC1945-250ML
Tetrabutilamonio fluoruro 1.0 M in THF
Tetrabutilamonio fluoruro
Formula:
C₁₆H₃₆FN MW: 261.47 g/mol Pto. Ebullición: 65…67 °C Densidad: 0.903 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: –17 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00011747 Núm. CAS: 429-41-4 EINECS: 207-057-2 UN: 1993 ADR: 3 III |