Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC1947-25G
PC1947-5G
PC1947-100G
APOSPC1947-25GEA
188
EUR
APOSPC1947-25G
APOSPC1947-5G
APOSPC1947-100G
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Methyl perfluoro-3,6-dioxaheptanoate
Formula:
C₆H₃F₉O₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094140 Núm. CAS: 39187-41-2 |