4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Cloro-2-nitro-4-(trifluorometil)benceno
PC1950-250G PC1950-5KG
APOSPC1950-250GEA 21.9 EUR
APOSPC1950-250G APOSPC1950-5KG
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno 98%
4-Cloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotolueno
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
Pto. Ebullición: 220…223 °C
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 1.511 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007084
Núm. CAS: 121-17-5
UN: 2307
ADR: 6.1 II