2-Amino-3-fluoropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1957-5G PC1957-100G
APOSPC1957-5GEA 36.4 EUR
APOSPC1957-5G APOSPC1957-100G
2-Amino-3-fluoropiridina 98%
2-Amino-3-fluoropiridina
Formula: C₅H₅FN₂
Pto. de fusión: 39…45 °C
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114135
Núm. CAS: 21717-95-3