5-Cloro-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Cloro-4-nitro-3-(trifluorometil)benceno, 4-Cloro-1-nitro-2-(trifluorometil)benceno
PC1960-100G PC1960-25G
APOSPC1960-100GEA 93.1 EUR
APOSPC1960-100G APOSPC1960-25G
5-Cloro-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno 99%
5-Cloro-α-α-α-trifluoro-2-nitrotolueno
Formula: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
Pto. Ebullición: 222…224 °C
Pto. de fusión: 21…22 °C
Densidad: 1.526 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007298
Núm. CAS: 118-83-2
UN: 3082
ADR: 9+EHS III