2-Amino-5-cloro-3-fluoropiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 5-Cloro-3-fluoro-2-piridilamina
PC1964-25G PC1964-5G PC1964-100G
APOSPC1964-25GEA 59.6 EUR
APOSPC1964-25G APOSPC1964-5G APOSPC1964-100G
2-Amino-5-cloro-3-fluoropiridina 95%
2-Amino-5-cloro-3-fluoropiridina
Formula: C₅H₄ClFN₂
MW: 146,55 g/mol
Pto. de fusión: 91…95 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878434
Núm. CAS: 246847-98-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III