1,3-Difluoro-2-iodobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,6-Difluoroiodobenzene
PC19684-5G PC19684-100G PC19684-25G
APOSPC19684-5GEA 21.9 EUR
APOSPC19684-5G APOSPC19684-100G APOSPC19684-25G
1,3-Difluoro-2-iodobenceno 98%
1,3-Difluoro-2-iodobenceno
Formula: C₆H₃F₂I
MW: 239.99 g/mol
Pto. Ebullición: 71 °C/14mmHg
Pto. de fusión: 24 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039247
Núm. CAS: 13697-89-7