Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 3-amino-2-fluorobenzoate, 3-Amino-2-fluorobenzoic acid methyl ester
PC19685-250MG PC19685-1G
APOSPC19685-250MGEA 33.5 EUR
APOSPC19685-250MG APOSPC19685-1G
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Methyl 3-Amino-2-fluorobenzoate
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923265
Núm. CAS: 1195768-18-3