3-Cloro-5-(trifluorometil)anilina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1984-5G PC1984-1G
APOSPC1984-5GEA 24.8 EUR
APOSPC1984-5G APOSPC1984-1G
3-Cloro-5-(trifluorometil)anilina 98%
3-Cloro-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅ClF₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02684210
Núm. CAS: 69411-05-8
EINECS: 273-989-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III