2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1991-1G PC1991-250MG
APOSPC1991-1GEA 357 EUR
APOSPC1991-1G APOSPC1991-250MG
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2-Amino-3,5-difluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃F₅N₂
Pto. Ebullición: 85…86 °C/27mmHg
Densidad: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03840199
Núm. CAS: 883498-68-8