6-(Trifluorometil)uracilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(Trifluorometil)uracilo
PC1992-1G PC1992-5G PC1992-25G
APOSPC1992-1GEA 102 EUR
APOSPC1992-1G APOSPC1992-5G APOSPC1992-25G
6-(Trifluorometil)uracilo 98%
6-(Trifluorometil)uracilo
Formula: C₅H₃F₃N₂O₂
MW: 180.09 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01011762
Núm. CAS: 672-45-7