2-Amino-5-fluorobenzamida 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1994-1G PC1994-250MG PC1994-5G
APOSPC1994-1GEA 87.3 EUR
APOSPC1994-1G APOSPC1994-250MG APOSPC1994-5G
2-Amino-5-fluorobenzamida 97%
2-Amino-5-fluorobenzamida
Formula: C₇H₇FN₂O
Pto. de fusión: 146…148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03428522
Núm. CAS: 63069-49-8