Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1999-1G PC1999-5G
APOSPC1999-1GEA 34.8 EUR
APOSPC1999-1G APOSPC1999-5G
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate 99%
Sodium tetrakis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]borate
Kobayashi's Reagent
Formula: C₃₂H₁₂BF₂₄Na
Pto. de fusión: 310 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043323
Núm. CAS: 79060-88-1