N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC200005-1G PC200005-500MG
APOSPC200005-1GEA 311 EUR
APOSPC200005-1G APOSPC200005-500MG
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
N-(2-Amino-4-fluoro-6-methylphenyl)acetamide
Formula: C₉H₁₁FN₂O
Pto. de fusión: 144…145 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573532
Núm. CAS: 1407516-46-4