Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ethyl 2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carboxylate
PC200006-1G PC200006-5G PC200006-10G
APOSPC200006-1GEA 65.4 EUR
APOSPC200006-1G APOSPC200006-5G APOSPC200006-10G
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate 97%
Ethyl-2,6-dichloro-5-fluoronicotinate
Formula: C₈H₆Cl₂FNO₂
MW: 238,05 g/mol
Pto. Ebullición: 95…97 °C/2…3mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09757511
Núm. CAS: 82671-03-2