1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluorobenzylchloride, 2-Bromo-5-fluorobenzyl chloride
PC200007-1G PC200007-500MG PC200007-5G
APOSPC200007-1GEA 168 EUR
APOSPC200007-1G APOSPC200007-500MG APOSPC200007-5G
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Formula: C₇H₅BrClF
MW: 223,48 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263441
Núm. CAS: 857276-61-0