4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC200009-1G PC200009-500MG
APOSPC200009-1GEA 604 EUR
APOSPC200009-1G APOSPC200009-500MG
4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
4-(Chloromethyl)-1-fluoro-2-iodobenzene
Formula: C₇H₅ClFI
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396969
Núm. CAS: 1261837-89-1