(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC200010-1G PC200010-500MG
APOSPC200010-1GEA 336 EUR
APOSPC200010-1G APOSPC200010-500MG
(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
(4-Chlorothiophen-2-yl)(4-fluorophenyl)methanone
Formula: C₁₁H₆ClFOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573546
Núm. CAS: 207852-56-0