(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200014-1G PC200014-250MG PC200014-5G
APOSPC200014-1GEA 227 EUR
APOSPC200014-1G APOSPC200014-250MG APOSPC200014-5G
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol
Formula: C₇H₆FIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18396949
Núm. CAS: 227609-87-2