2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC200017-1G
PC200017-500MG
APOSPC200017-1GEA
538
EUR
APOSPC200017-1G
APOSPC200017-500MG
2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
2-[(2-Fluoro-6-nitrophenyl)sulphanyl]acetic acid
Formula:
C₈H₆FNO₄S MW: 231.2 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD22573544 Núm. CAS: 1247021-61-9 |