4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Proveedor: Apollo Scientific
PC200019-1G PC200019-500MG
APOSPC200019-1GEA 270 EUR
APOSPC200019-1G APOSPC200019-500MG
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
4-Cyano-4-(4-fluorophenyl)cyclohexanone
Formula: C₁₃H₁₂FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044815
Núm. CAS: 56326-98-8