Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200021-1G PC200021-500MG
APOSPC200021-1GEA 311 EUR
APOSPC200021-1G APOSPC200021-500MG
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Methyl-3-{4-[(2-bromo-5-fluorophenyl)methoxy]phenyl}propanoate
Formula: C₁₇H₁₆BrFO₃
MW: 367,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573516
Núm. CAS: 1407516-40-8