Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200022-1G PC200022-500MG
APOSPC200022-1GEA 210 EUR
APOSPC200022-1G APOSPC200022-500MG
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Methyl-3-fluoro-4-{[(2-hydroxyphenyl)methyl]amino}benzoate
Formula: C₁₅H₁₄FNO₃
MW: 275,28 g/mol
Pto. de fusión: 130…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573519
Núm. CAS: 1407522-00-2