Methyl-5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200023-100MG PC200023-250MG
APOSPC200023-100MGEA 82.8 EUR
APOSPC200023-100MG APOSPC200023-250MG
Methyl-5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate 95+%
Methyl-5-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₇F₃O₃
Pto. de fusión: 97…100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573538
Núm. CAS: 1407521-96-3