Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
PC200024-1G PC200024-500MG
APOSPC200024-1GEA 311 EUR
APOSPC200024-1G APOSPC200024-500MG
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Methyl-7-(trifluoromethyl)-1-benzofuran-2-carboxylate
Formula: C₁₁H₇F₃O₃
MW: 244,17 g/mol
Pto. de fusión: 51…53 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22573541
Núm. CAS: 1407521-92-9