Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200030-1G PC200030-500MG PC200030-5G
APOSPC200030-1GEA 65.4 EUR
APOSPC200030-1G APOSPC200030-500MG APOSPC200030-5G
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169,16 g/mol
Pto. de fusión: 74…76 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11616884
Núm. CAS: 1187732-69-9