4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4,6-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200034-1G PC200034-500MG PC200034-5G
APOSPC200034-1GEA 158 EUR
APOSPC200034-1G APOSPC200034-500MG APOSPC200034-5G
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Formula: C₈H₃F₆N₃O
Pto. de fusión: >290 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827802
Núm. CAS: 89990-37-4