6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxalin-2(1H)-one, 6,7-Dichloro-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)quinoxaline
PC200039-1G PC200039-500MG PC200039-5G
APOSPC200039-1GEA 201 EUR
APOSPC200039-1G APOSPC200039-500MG APOSPC200039-5G
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
6,7-Dichloro-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-one
Formula: C₉H₃Cl₂F₃N₂O
Pto. de fusión: 242…244 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09801051
Núm. CAS: 477857-25-3