2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3'-Nitro-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-Trifluoro-1-(3-nitrophenyl)ethanone
PC200041-1G PC200041-25G
APOSPC200041-1GEA 62.5 EUR
APOSPC200041-1G APOSPC200041-25G
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
2,2,2-Trifluoro-3'-nitroacetophenone
Formula: C₈H₄F₃NO₃
MW: 219,12 g/mol
Pto. de fusión: 55…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00034541
Núm. CAS: 657-15-8