2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200042-1G PC200042-500MG
APOSPC200042-1GEA 0 EUR
APOSPC200042-1G APOSPC200042-500MG
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formula: C₁₃H₁₄F₃NO₅
Pto. de fusión: 135…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800581
Núm. CAS: 561304-40-3