3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Proveedor: Apollo Scientific
PC200043-1G PC200043-500MG PC200043-5G
APOSPC200043-1GEA 270 EUR
APOSPC200043-1G APOSPC200043-500MG APOSPC200043-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Formula: C₇H₉F₃N₂O
Pto. de fusión: 79…81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00794530
Núm. CAS: 169213-78-9