2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200054-1G PC200054-5G PC200054-10G
APOSPC200054-1GEA 147 EUR
APOSPC200054-1G APOSPC200054-5G APOSPC200054-10G
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]acetonitrile
Formula: C₈H₄ClF₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08444379
Núm. CAS: 157764-10-8