8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200056-1G PC200056-250MG
APOSPC200056-1GEA 499 EUR
APOSPC200056-1G APOSPC200056-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Formula: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247,61 g/mol
Pto. de fusión: 285…286 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827776
Núm. CAS: 1065092-49-0