Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC200059-1G
PC200059-250MG
PC200059-500MG
APOSPC200059-1GEA
52.2
EUR
APOSPC200059-1G
APOSPC200059-250MG
APOSPC200059-500MG
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Ethyl-6-fluoroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formula:
C₁₀H₉FN₂O₂ Pto. de fusión: 146…147 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06659035 Núm. CAS: 367500-93-4 |