Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC200061-1G PC200061-500MG PC200061-5G
APOSPC200061-1GEA 193 EUR
APOSPC200061-1G APOSPC200061-500MG APOSPC200061-5G
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Formula: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10568306
Núm. CAS: 1053656-47-5